Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 96 puits
Dispose d’une surface membranaire de 0,143 cm2 favorisant la croissance ou la migration des cellules. Le système de support perméable Corning™ HTS TransWell™ à 96 puits est un système de support de microplaques pour grille de 96 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 96 inserts comme une seule unité.
192.00€ - 1840.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Surface de culture | 0,143 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10175562
![]() ![]() |
Corning™
3391 |
0,4 μm | 5 |
1836.07€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10625053
![]() ![]() |
Corning™
3381 |
0,4 μm | 1 |
387.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10399242
![]() ![]() |
Corning™
3392 |
1 μm | 5 |
1840.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10043832
![]() ![]() |
Corning™
3380 |
1 μm | 1 |
386.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271593
![]() ![]() |
Corning™
3385 |
3 μm | 1 |
199.68€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10077792
![]() ![]() |
Corning™
3386 |
3 μm | 4 |
766.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797023
![]() ![]() |
Corning™
3387 |
5 μm | 4 |
762.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10555673
![]() ![]() |
Corning™
3388 |
5 μm | 2 |
192.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Sa conception optimisée pour l’automatisation utilise des ports d’alimentation multicanaux et une surface de préhension spéciale
- Les membranes de l’insert sont traitées pour culture tissulaire pour une adhérence optimale des cellules
- La surface de croissance cellulaire est de 0,143cm2/puits— 20 à 50 % supérieure à celle des dispositifs concurrentiels
- Grands ports d’accès apical et basolatéral facilitant le remplissage et le prélèvement
- Conception optimisée pour l’automatisation avec des ports d’alimentation multicanaux, une meilleure surface de préhension et des codes-barres
- Stérile, emballé individuellement
- Le couvercle minimise l’évaporation et offre une protection contre la contamination
Spezifikation
Étalon | |
8 x 12 | |
96 | |
Stérile | |
4,26 mm |
0,143 cm2 | |
Transparent | |
0,23 mL | |
Plat |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.