Learn More
Corning™ Réservoirs transparents non traités HTS Transwell™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10461242 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
12/Paquet
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. 10461242
Marque: Corning™ 3395
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En plastique transparent pour un maximum de visibilité. Le réservoir non traité transparent Corning™ HTS Transwell™ est utilisé avec les supports perméables HTS Transwell.
  • Pour une utilisation comme plateau de réservoir avec supports perméables HTS Transwell
  • Produit non traité pour l’adhérence des cellules
  • Même encombrement que celui des plaques 24 puits standard, mais avec un puits rectangulaire unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Système d'insertion de microplaques
À utiliser avec (équipement) HTS Transwell&trade ; Supports perméables
Nbre par carton 48/Carton
Nb par paquet 12/Paquet