Learn More
Corning™ Flacons de stockage en polystyrène traditionnel jetables Costar™
Fabriqués en PS transparent pour une résistance et une visibilité maximales. Les flacons de stockage jetables Corning™ Costar™ sont idéals pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
78.95€ - 115.14€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PS |
Nb par paquet | 1 / boîte |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rouge |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10052491
|
Corning™
8388 |
125 mL |
101.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10539082
|
Corning™
8390 |
250 ml |
89.55€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10179200
|
Corning™
8393 |
500 ml |
78.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10177500
|
Corning™
8396 |
1 L |
115.14€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacons en polystyrène de qualité médicale
- Le bouchon à joint en polyéthylène de 45 mm fournit un joint étanche à l’air et aide à minimiser le risque de contamination
- Stérile
- Produit certifié apyrogène
- Conditionnement individuel avec bouchon en polyéthylène
Spécification
Transparent | |
1 / boîte | |
Rouge | |
Cylindrique | |
45 mm |
PS | |
Stérile | |
45 | |
HDPE | |
Bouchon à joint |