Learn More
Corning™ Système de tube en bloc à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tube en bloc pour microplaque
Tube en bloc pour microplaque à 8 barrettes
Format:
Bande
Tube
Quantité:
12/rack
12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
96/rack
En vrac
En vrac, 120/sachet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
960 pièces
Description
Includes
Rack of 96 tubes. (Caps are sold separately.)
- Composé de 96 tubes en polypropylène dans un format de microplaque standard.
- Comprend des tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de huit tubes.
- Les bouchons pour tubes en polyéthylène sont disponibles en bandelettes de 8 bouchons.
- Les casquettes sont vendues séparément ; voir les capuchons en polyéthylène Corning pour le système de tubes en grappe (4418)
Spécification
Spécification
| Format | Tube |
| Quantité | 96/rack |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Tube en bloc pour microplaque |
| Stérilité | Stérile |
| Nb par paquet | 96/boîte |
| Nbre par carton | 960/carton |
| Couleur | Translucide |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Afficher plus |