Learn More
Corning™ Appareils centrifuges Costar™ : Spin-X™ LC
Code produit. p-4895405 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10430672
Marque: Corning™ 8170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prise en charge de volumes jusqu’à 500μ L. Dispositifs de centrifugation Corning™ Costar™ : Spin-X™ LC comprend une membrane en nylon pour diverses applications telles que la préparation des échantillons pour HPLC.
  • Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
  • Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) Nylon
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Type Spin-X LC
Volume (métrique) 0,5 ml