Learn More
Corning™ Flacons triangulaires pour culture cellulaire Costar™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10466302 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Noir
Orange
Type de goulot:
Basse
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 10466302
Marque: Corning™ 3275
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale. Les flacons triangulaires pour culture cellulaire Corning™ offrent une excellente accessibilité à la surface cellulaire.
  • En PS de qualité médicale, stérile et apyrogène
  • Traités pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales
  • La conception brevetée du col incliné permet un meilleur accès à la monocouche cellulaire tout en améliorant globalement la manipulation
  • Gradué
  • Surfaces dépolies pour l’étiquetage
  • Cols extra-larges pour faciliter le pipetage
  • Numéro de lot et numéro de catalogue imprimés sur chaque flacon
  • Bouchons filtrants ventilés
  • Optimisent l’échange gazeux tout en réduisant les risques de contamination
  • Membrane hydrophobe avec des pores de 0,2 μm assurant un échange de gaz homogène sans qu’il soit nécessaire de desserrer le bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Matériau PS
À utiliser avec (application) Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 100/boîte
Nb par paquet 5/boîte
Forme Triangulaire
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Forme du fond Modification triangulaire
Type de bouchon Phénolique