Learn More
Corning™ Flacons triangulaires pour culture cellulaire Costar™
En PS vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale. Les flacons triangulaires pour culture cellulaire Corning™ offrent une excellente accessibilité à la surface cellulaire.
Marque: Corning™ 3056
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.40000kg
Description
- En PS de qualité médicale, stérile et apyrogène
- Traités pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales
- La conception brevetée du col incliné permet un meilleur accès à la monocouche cellulaire tout en améliorant globalement la manipulation.
- Gradués
- Surfaces dépolies pour l’étiquetage
- Col extra-large pour faciliter le pipetage
- Numéro de lot et numéro de catalogue imprimés sur chaque flacon
- Bouchons filtrants ventilés
- Optimisent l’échange gazeux tout en réduisant les risques de contamination
- Membrane hydrophobe avec des pores de 0.2 μm assurant un échange de gaz homogène sans qu’il soit nécessaire de desserrer le bouchon
Spécification
Orange | |
Polystyrène | |
Coudés | |
10/Pk. | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile | |
Ventilé |
PEHD | |
Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales | |
200/Cs. | |
Triangulaire | |
Oui | |
Triangular |