Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque:  Corning™ 3688
Code produit. 10610122
  • 933.48€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alphanumérique
Avec couvercle
8 x 12
Blanc
Lecteurs de plaques
96
Stérile
Plat
100/carton
100/carton
Demi-surface
0,16 cm2
20/boîte ; 100/carton
Demi-surface
PS
25 à 125 μl
Culture cellulaire
Amplifient les signaux luminescents et possèdent une faible fluorescence et luminescence de fond
20/boîte
Blanc
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, traitée pour la culture cellulaire > Blanc ; Demi-surface, avec couvercle ; Oui ; Traitée pour la culture tissulaire ; Plat