Learn More
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costartrade;
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corningtrade; Costartrade; sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
192.46€ - 202.46€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,32cmsup2/sup |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10687551
|
Corning™
3595 |
Paquet de 50 (emballés individuellement) |
192.46€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10298901
|
Corning™
3585 |
Emballé en vrac, 10 sacs de 5 ch. |
202.46€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pnbsp;/pulliConçues pour un large éventail d’applications, notamment les expériences générales de croissance cellulaire, les études de clonage, les tests d’isolement et de sensibilité des virus et les tests in vitro/liliLes fonds de plaques présentent une épaisseur uniforme permettant une observation sans distorsion et un examen microscopique/liliCoordonnées alphanumériques placées sur le même plan focal que la croissance cellulaire pour un référencement pratique de la position du puits/liliLes bords de préhension facilitent la manipulation/liliToutes les plaques ont des couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour minimiser l’évaporation et le risque de contamination/liliEn polystyrène optiquement transparent de qualité médicale nbsp;/liliStérilisation par irradiation aux rayons gamma/liliProduit certifié apyrogène/li/ulpnbsp;/pSpécification
Étalon | |
0,32cmsup2/sup | |
Traitée pour culture tissulaire | |
PS | |
0,1 à 0,2 ml | |
Culture cellulaire | |
Plat | |
50/boîte |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Stérile | |
0,36 mL | |
50 | |
0,64cm |