Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat traitée pour culture cellulaire à 96 puits Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Nb par paquet:
10, conditionnement en vrac
20/boîte
5/Bte
Emballage individuel
Nbre par carton:
100
100/carton
50 (5 boîtes)
50/carton
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |