Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 96 puits
GREENER_CHOICE
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en polystyrène blanches ou noires à 96 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
Marque:  Corning™ 3915
447.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10022561
  • 549.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
96
Non stérile
Plat
PS
75 à 200 μl
Non traité
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.