Learn More
Corning™ Blocs de dosage à 96 puits
BIOPHARMA
Code produit. 10480282 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10480282
Marque: Corning™ 3956
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP clarifié pour une meilleure clarté optique. Les blocs de dosage à 96 puits Corning™ sont idéals pour les applications de stockage, d’analyse et de croissance des cellules.
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
  • Fond de puits plat, rond ou en forme de V
  • Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
  • Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
  • Sans DNAse / RNAse
  • En version stérile ou non stérile
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 5 boîtes intérieures de 10
Type de liaison Non traitée
Couleur Transparent
Type de produit Blocs de dosage à 96 puits
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 500 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond en V
À utiliser avec (application) Pour le stockage de composés, le dosage et les applications de croissance des cellules
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton