Learn More
Invitrogen™ Cortisone Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
Marque: Invitrogen™ EIACORX10
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
Description
The Cortisone ELISA quantitates Cortisone in serum,saliva,urine,plasm,or dried fecal extracts.
Principle of the method
The Cortisone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure cortisone in extracted dried fecal samples,urine,saliva,plasma,and serum samples. This kit measures total cortisone in serum and plasma and in extracted fecal samples. A cortisone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. A cortisone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to cortisone to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and TMB substrate is added. The substrate reacts with the bound cortisone-peroxidase conjugate to produce a colored product. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La cortisone (le composé E de Kendall) est un glucocorticoïde qui est le produit de la désactivation du cortisol (composé F) par 11-bêta-HSD2 (hydroxystéroïde déshydrogénase), qui empêche l’activation des récepteurs. L’équilibre entre la cortisone et les glucocorticoïdes du cortisol contribue à réguler la réponse anti-inflammatoire. La cortisone est identique chez toutes les espèces.
Spécification
97,66-100,000 pg/ml | |
Kit ELISA compétitif pour cortisone | |
HRP | |
Kit ELISA | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes | |
11,9% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Extrait fécal, 50 μl ; plasma, 1 μl ; salive, 10 μl ; sérum, 1 μl ; urine, 10 μl | |
Produits chimiques | |
2 heures 30 min. |
29 pg/ml | |
Dosage multiplex sur la plateforme Luminex | |
Fluorescence | |
Extrait fécal, Salive, Sérum, Sérum, Urine | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
8,6% | |
HRP | |
Inflammation | |
-20°C | |
1 heures 20 min |