Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain compétitif pour cortisol
ELISA compétitif
612.00€ - 4885.00€
Spécification
Plage de dosage | 100-3200 pg/ml |
---|---|
Sensibilité du dosage | 17,3 pg/ml |
Description | Kit ELISA compétitif pour cortisone |
Conjugué | HRP |
Méthode de détection | Fluorescence |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15642299
|
Invitrogen™
EIAHCOR |
96 dosages |
612.00€
96 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17815217
|
Invitrogen™
EIAHCORX10 |
10 x 96 Tests |
4885.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human Cortisol ELISA quantitates Cortisol in human serum,plasma,urine,saliva,dried fecal extracts or or cell culture medium.
Principle of the method
The Cortisol Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure cortisol present in dried fecal extracts,saliva,urine,serum,plasma,and tissue culture media samples. Total cortisol is measured in extracted samples and in serum and plasma,and free cortisol in saliva and urine. A cortisol standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture mouse antibodies. A cortisol-peroxidase conjugate is added to the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a monoclonal antibody to cortisol. After a 1-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound cortisol-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le cortisol est le glucocorticoïde le plus puissant produit par les glandes surrénales humaines. Il est synthétisé à partir du cholestérol et sa production est stimulée par l’hormone adrénocorticotrope pituitaire (ACTH) qui est régulée par le facteur de libération de la corticotropine (CRF). Les sécrétions d’ACTH et de CRF sont inhibées par des niveaux élevés de cortisol dans une boucle de rétroaction négative. Dans le plasma, une grande partie du cortisol est liée à une forte affinité avec la globuline de liaison aux corticostéroïdes (CBG ou transcotine). Le cortisol agit par l’intermédiaire de récepteurs intracellulaires spécifiques et affecte de nombreux systèmes physiologiques, notamment la fonction immunitaire, la régulation du compteur de glucose, le tonus vasculaire et le métabolisme osseux.
Spécification
100-3200 pg/ml | |
Kit ELISA compétitif pour cortisone | |
Fluorescence | |
Extraits fécaux, plasma, salive, sérum, surnageant, Urine | |
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes | |
8,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Extrait fécal, 50 μl ; plasma, 1 μl ; salive, 12,5 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 6,25 μl | |
Humaine | |
1 h 30 min |
17,3 pg/ml | |
HRP | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
8,8% | |
HRP | |
Inflammation | |
-20°C | |
1 heures 20 min |