Learn More
Corning™ Vitronectin, Human
BIOPHARMA
Promotes cell attachment, spreading, proliferation, and differentiation of many normal and neoplastic cells; used to study cell migration
Marque:  Corning™ 354238
Code produit. 11573550
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cell Attachment and Proliferation
Human Vitronectin
>90% by SDS-PAGE
Human Plasma
Human
Lyophilized (dialyzed against 10 mm Phosphate Buffer pH 7.7); reconstitute in dH2O or Buffered solution at neutral pH
7.7
0.25 mg
2° to 8°C
Lyophilized