Learn More
Corning™ Film de scellage pour microplaques Universal Optical
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyoléfine
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Application et retrait faciles pour un stockage à court et à long terme
- Offre une fermeture étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
- Le film de scellage en aluminium (réf. ° et 6569 6570) convient pour une utilisation entre –80°C et +150°, n’est pas transparent et est perçable.
- Le film de scellage respirant (réf. 3345) permet l’échange de gaz à la surface.
- Le film de scellage optique universel (réf. . 6575) convient pour une utilisation entre -70°C et 100°C et est transparent.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyoléfine |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 100 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’observation microscopique de cristaux de protéines, le film sensible à la pression assure un joint étanche pour minimiser l’évaporation et permet un fonctionnement sans huile lorsqu’il est utilisé avec des thermocycleurs à couvercles chauffants |
| Type de produit | Film de scellage optique pour microplaques |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +100°C |