Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : En rack, non stériles
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200 μl
100 à 1000μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Description
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
- Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
- Les pointes universelles 1 - 200 μl sont graduées avec les volumes 250 μl, 500 μl et 1 000 μl.
- Sélectionner l’une des trois options d’emballage suivantes : Les racks d’empilement de pointes comportent un empilement de cinq racks, chacun contenant 96 pointes, pour un total de 480 pointes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Rond |
| Conditionnement | rack |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Graduée | Oui |
| Matériau | Polypropylène |