Learn More
Corning™ Bouchons universels CellSTACK™
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
Marque: Corning™ 3969
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélection possible : 33 mm en polyéthylène, plein ou ventilé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Noir | |
3,3 cm | |
Bouchon | |
Stérile |
HDPE | |
Pour une utilisation dans des systèmes fermés ou des applications pour lesquels la ventilation n’est pas nécessaire | |
Oui | |
À vis |