Learn More
Corning™ Bouchons universels CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-2627558 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Vis, ventilé
À vis
Comprend:
0,25 po. de dia. int. et filtre de 37 mm
Avec 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et un raccord Luer femelle cannelé de 1/8 po (3,2 mm) avec prise Luer mâle
Bouchon de remplissage en polyéthylène de 33 mm avec une tubulure de 1/4 po de dia. int. (6,4 mm) ; avec un raccord MPC mâle et un bouchon d’extrémité MPC femelle
Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,25 po de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle
Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle
Polycarbonate MPC mâle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC femelle
Tubulure de 0,37 po de dia. int. et filtre de 50 mm avec membrane hydrophobe poreuse de 0,2 mu;m
Tubulure de 0,37 po de dia. int. et raccord cannelé de 0,31 po de dia. int.
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
Code produit. 10562193
Marque: Corning™ 3333
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
  • Sélection possible : 33 mm en polyéthylène, plein ou ventilé
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) externe du col 3,3 cm
À utiliser avec (application) Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
Comprend Bouchon de remplissage en polyéthylène de 33 mm avec une tubulure de 1/4 po de dia. int. (6,4 mm) ; avec un raccord MPC mâle et un bouchon d’extrémité MPC femelle
Type de produit Bouchon, remplissage
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon À vis