Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables TD petite taille
Code produit. p-3319903 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
50 ml
Longueur (métrique):
215 mm
358 mm
Conditionnement:
400 pièces
50 pièces
Code produit. 10363423
Marque: Corning™ 7078B5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette stérile et cotonnée est étalonnée pour délivrer un volume donné.
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5, 10 et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Conditionnés dans des sachets en plastique pour pouvoir en retirer plusieurs sans contaminer toute la boîte. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7078B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Matériau Pyrex™
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Longueur (impériale) 8,4 in
Graduations négatives 3 ml
Type de pointe Rond
Type d’emballage Sachets multiples
Volume (impérial) 0,16 oz.
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 215 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui