Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Conçus pour faciliter l’utilisation tout en conservant le même environnement de croissance cellulaire que celui des modèles précédents. Les flacons de culture cellulaire en U Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
Marque:  Corning™ 430725U
Code produit. 15370591
  • 291.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 01-08-2025
Description
  • Type de bouchon : Disponible avec un bouchon ventilé, phénolique ou à joint
  • 75 Surface de croissance cellulaire en cm2
  • Moins de coins pour un raclage plus facile
  • Prise plus facile avec un meilleur accès au bouchon
  • Surface traitée pour culture tissulaire
  • Apyrogènes
  • La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI
  • Stérilisé au niveau SAL 10-6
  • Étanche aux fuites à 100 %
  • Conforme à la norme BSE / TSE
  • À col incliné
  • Graduations moulées pour l’estimation de la mesure volumétrique
  • Retrait facultatif de la pipette du liquide via le dessaisissement de la pipette
  • Accès pour des pipettes de 50 ml maximum
  • Conception d’empilage stable
  • PS USP classe VI
  • Fabriqués conformément aux normes BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
9,2 oz
HDPE
Verre
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
100
Rectangulaire
Oui
unie
75 cm2
Noir
275 ml
Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité
Cannelé
5/Paquet
Traitement physique de surface
Stérile
Phénolique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot04225001 Type de certificatCertificat de qualité Date03/06/2025 Catalog Number430725U
Numéro de lot32624004 Type de certificatCertificat de qualité Date25/03/2025 Catalog Number430725U
Numéro de lot27424003 Type de certificatCertificat de qualité Date01/01/2025 Catalog Number430725U
Numéro de lot16724002 Type de certificatCertificat de qualité Date14/12/2024 Catalog Number430725U
Numéro de lot07324001 Type de certificatCertificat de qualité Date03/07/2024 Catalog Number430725U
Nom du produit
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U > 75 cm2 ; traité pour culture tissulaire ; en U ; phénolique
Produits destinés exclusivement à la recherche.Non destinés à des procédures de diagnostic ou thérapeutiques.