Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
275 ml
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Phénolique
Ventilé/Fermé
Revêtement de surface:
Néant
Traitement physique de surface
Traitement pour culture tissulaire, 3 couches
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Type de bouchon : Disponible avec un bouchon ventilé, phénolique ou à joint
- 75 Surface de croissance cellulaire en cm2
- Moins de coins pour un raclage plus facile
- Prise plus facile avec un meilleur accès au bouchon
- Surface traitée pour culture tissulaire
- Apyrogènes
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI
- Stérilisé au niveau SAL 10-6
- Étanche aux fuites à 100 %
- Conforme à la norme BSE / TSE
- À col incliné
- Graduations moulées pour l’estimation de la mesure volumétrique
- Retrait facultatif de la pipette du liquide via le dessaisissement de la pipette
- Accès pour des pipettes de 50 ml maximum
- Conception d’empilage stable
- PS USP classe VI
- Fabriqués conformément aux normes BPFa
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9,2 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 275 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 5/Paquet |
| Afficher plus |
Produits destinés exclusivement à la recherche.Non destinés à des procédures de diagnostic ou thérapeutiques.