Learn More
Corning™ Substrat Synthemax™ II-SC
Surface synthétique auto-enduisante pour cellules souches
Marque: Corning™ 3535
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Matériau auto-enduisant facile à utiliser pour créer une surface synthétique unique qui imite l’environnement cellulaire naturel. La surface supporte l’adhérence et l’expansion des cellules souches à leur état non différencié et la différenciation dirigée en types de cellules spécialisées. En outre, il offre une alternative synthétique et sans xéno aux revêtements biologiques et/ou aux couches de cellules d’alimentation utilisées dans la culture cellulaire de hES et de iPS.
Permet l’expansion évolutive de plusieurs passages de cellules souches pluripotentes dans des milieux définis avec :
- Temps de doublage stable
- Expression des marqueurs phénotypique (Oct4, SSEA4)
- Rétention de la pluripotence
- Rétention du caryotype normal
- Facilité d’emploi
- Capable d’enduire les surfaces en plastique et en verre
- Traçable par lot
- Stérilisées aux rayons gamma
- Qualité testée pour une cohérence de lot à lot
Spécification
Créer une surface synthétique unique qui imite l’environnement cellulaire naturel | |
Solution mère de 1 mg/ml de Synthemax II SC, eau stérile, volume final de 0,025 mg/ml de Corning ™ solution de travail de Synthemax II SC | |
10 mg |
Substrat Synthemax II-SC | |
-20 °C |