Learn More
Corning™ Flacons de stockage carrés ; Polycarbonate ; Bouchon de 45 mm
Tous les produits Corning Produits
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 mL
1 L
Description
Includes
Bouchons à joint en PP à filetage GL 45 orange, monoblocs, autoclavables, sans revêtement
Les flacons de stockage carrés en polycarbonate Corning™ sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13 à 20 %) sur l’étagère ou dans l’autoclave, et conviennent parfaitement au mélange, à l’échantillonnage et au stockage.
Mise en garde : Ces flacons en polycarbonate carrés ne doivent PAS être utilisés avec les ensembles de filtration adaptables sur flacon ou dans d’autres applications impliquant une pression sous vide, car une rupture peut se produire. Ne serrez PAS les bouchons immédiatement après l’autoclavage, car le vide résultant du refroidissement peut provoquer une rupture.
Les flacons en polycarbonate solides sont plus incassables que les autres flacons en verre ou en plastique.
Utilisation d’un bouchon à joint en PP à filetage GL 45 orange ; Monobloc ; Autoclavable ; 45 mm.
Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Grande zone de marquage blanche pour une identification plus facile
Les flacons peuvent être autoclavés une fois à 121°C et 15 psi. L’autoclavage répété affaiblit le polycarbonate et n’est pas recommandé.
Des bouchons réutilisables en option avec septa en silicone (réf. Corning 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) pour l’échantillonnage de seringues ou l’introduction de réactifs sont disponibles pour ces bouchons.
Remarque : La plupart des bouchons filetés GL 45 conçus pour les flacons de stockage en verre comportent un système d’étanchéité différent. Ils n’assurent pas un joint sécurisé s’ils sont utilisés sur ces flacons en plastique, à moins qu’ils ne disposent d’un anneau en caoutchouc.
Mise en garde : Ces flacons en polycarbonate carrés ne doivent PAS être utilisés avec les ensembles de filtration adaptables sur flacon ou dans d’autres applications impliquant une pression sous vide, car une rupture peut se produire. Ne serrez PAS les bouchons immédiatement après l’autoclavage, car le vide résultant du refroidissement peut provoquer une rupture.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Capacité | 7,5 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 7,5 oz. |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 24/carton |
Nb par paquet | 12/Bte |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Orange |
Graduations | 50 à 150 ml |
Autoclavable | Autoclavable |