Learn More
Corning™ Milieu COS
BIOPHARMA
Optimise l’efficacité de transformation des cellules compétentes d’E. coli
Marque:  Corning™ 46-003-CR
Code produit. 15323711
  • 181.00€ / 10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockage à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Utiliser pour maximiser l’efficacité de transformation des cellules E. coli compétentes
2 % de tryptone, 0,5 % d’extrait de levure, 0,4 % de glucose, 10 mm de NaCl, 2,5 mm de KCl, 5 mm de MgCl2, 5 mM de mgSO4
10 x 10 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot23324015 Type de certificatCertificat de qualité Date16/04/2025 Catalog Number46-003-CR
Numéro de lot16224010 Type de certificatCertificat de qualité Date11/12/2024 Catalog Number46-003-CR
Numéro de lot24823021 Type de certificatCertificat de qualité Date03/07/2024 Catalog Number46-003-CR
Numéro de lot24823022 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number46-003-CR
Nom du produit
Corning™ Milieu COS > Milieu de SOC, 10/boîte