Learn More
Corning™ Plaques multipuits à 1536 puits lisses
Garantissez la précision de manipulation des liquides
Marque: Corning™ 7246
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microplaques 1536 puits Corning sont nos microplaques possédant la densité la plus élevée disponibles pour la sélection à haut rendement. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
- Le volume total des puits est de 10 μl pour les microplaques à puits ronds et de 12,8 μl pour les microplaques à fond plat
- Volume utile recommandé jusqu’à 8 μl
- Fonds de puits ronds pour réduire le piégeage de l’air et améliorer les valeurs CV et le facteur Z
- Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
- Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
- Les couvercles sont disponibles séparément. Couvercle Corning (n° de cat. 3098) est compatible avec ces microplaques.
Spécification
Étalon | |
32 x 48 | |
Distributeurs automatisés, y compris PerkinElmer FlexDrop™ | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat | |
50/carton |
Sans couvercle | |
Noir | |
PS | |
8 μl | |
Non traité | |
Pour systèmes Kalypsystrade;, pour garantir la précision de manipulation des liquides | |
10/boîte |