Learn More
Corning™ Sacs à usage unique pour récipients HYPERStack™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
20 L
Type de tubulure:
Tubulure en PVC
Tubulure flexible scellable à chaud
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces sacs à usage unique peuvent être connectés à la tubulure par soudage des tubes ou à l’aide des connecteurs polyvalents pré-assemblés. Ils peuvent être utilisés pour ajouter des milieux, de la trypsine ou des substrats d’extinction afin de compléter la culture cellulaire dans une solution entièrement fermée.
Type de film : Les certificats Corning ULDPE
sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Type de film : Les certificats Corning ULDPE
sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 20 L |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients HyperStack™ pour ajouter des substrats de milieux à une culture cellulaire complète dans une solution entièrement fermée |
| Type de tubulure | Tubulure flexible scellable à chaud |
| Description du film | ULDPE |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Détails du port | Port 1-12 l x dia. int. 0,118 po x dia. ext. 0,164 po Tubulure en PVC, réducteur de 0,37 po x 0,12 po, connecteur MPC mâle à 2 ports avec bouchon MPC femelle cannelé de 0,37 po, connecteur Luer mâle avec bouchon Luer femelle, vanne gonflable, port de sac avec cannelure de 0,5 po |
| Quantité | À l’unité |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction