Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables à échelle unique, TC avec haut en entonnoir
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
2000 ml
Description
Les éprouvettes graduées en polypropylène translucides sont fabriquées avec des graduations en relief aux points primaires de l’échelle. Les éprouvettes ont une base hexagonale et sont étalonnées « pour son volume contenu ». Tolérances conformément à la norme ISO 6706. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;0,5 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 12/carton |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Jetable | Non jetable |
| Diamètre (impériale) | 0,78 in |
| Balance | Simple |
| Diamètre (métrique) | 2 cm |
| Afficher plus |