Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables à échelle unique, TC avec haut en entonnoir
Code produit. 11307871 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Code produit. 11307871
Marque: Corning™ 3022P2L
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP translucide avec graduations en relief aux principaux points de l’échelle
Les éprouvettes graduées en polypropylène translucides sont fabriquées avec des graduations en relief aux points primaires de l’échelle. Les éprouvettes ont une base hexagonale et sont étalonnées « pour son volume contenu ». Tolérances conformément à la norme ISO 6706. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 20 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Nb par paquet 1/boîte
Nbre par carton 3/carton
Étalonnage Pour contenir
Jetable Non jetable
Diamètre (impériale) 3,3 in
Balance Simple
Diamètre (métrique) 97 mm
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 125deg;C
Subdivision 20 ml
Forme Rond
Stérilité Non stériles
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 18,97 in
Hauteur (métrique) 482 mm
Type Bouteille graduée