Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 3,03 in |
Diamètre (métrique) externe | 7,7 cm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Hauteur (impériale) | 4,29 po |
Hauteur (métrique) | 10,9 cm |
Incréments | 100 ml |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |