Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en PFA réutilisables
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Description
Ces béchers sont translucides avec une échelle de graduation gravée. Ils résistent aux hautes températures et aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 2 po |
Diamètre (métrique) externe | 5,1 cm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | PFA |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Hauteur (impériale) | 2,83 po |
Hauteur (métrique) | 7,2 cm |
Incréments | 20 ml |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |