Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire au col penché rectangulaire carboxylé PureCoat™ avec bouchon ventilé
Description
Les surfaces Corning™ PureCoat™ Amine (charge positive) et Carboxyle (charge négative) permettent d’améliorer l’adhérence de cellules, d’obtenir une prolifération cellulaire plus rapide et une amélioration de la récupération de décongélation sur les surfaces de culture tissulaire standard. Ces surfaces fonctionnent avec une large gamme de types de cellules primaires, transfectées, transformées et exigeantes, et ont démontré leur utilité dans des conditions exemptes de sérum ou à teneur réduite en sérum.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8,45 à 12,84 oz |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Pour la culture cellulaire en suspension, la préparation et le stockage des milieux de culture |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 5/Carton |
| Nb par paquet | 5 Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Carboxyle |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
| Afficher plus |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.