Learn More
Corning™ Flacons d’agitation réutilisables en verre
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
3000 ml
3000 ml
6 L
6 l
8 L
Diamètre (métrique) externe:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Diamètre (métrique) du col central:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les baffles améliorent l’aération et l’agitation du contenu du flacon.
- La conception de turbine unique assure une agitation optimale
- Les modèles à bras latéral permettent d’accéder aux pipettes de 25 ml et 50 ml.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) externe | 7,3 in |
| Diamètre (métrique) du bouchon central | 14 cm |
| Diamètre (métrique) du col central | 14 cm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 2,9 cm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | 4,5 cm |
| Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral | 4,5 cm |
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Afficher plus |