Learn More
Corning™ Flacons d’agitation réutilisables en verre
Code produit. 10361972 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
3000 ml
3000 ml
6 L
6 l
8 L
Diamètre (métrique) externe:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Diamètre (métrique) du col central:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10361972
Marque: Corning™ 4500500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hautes performances
  • Les baffles améliorent l’aération et l’agitation du contenu du flacon.
  • La conception de turbine unique assure une agitation optimale
  • Les modèles à bras latéral permettent d’accéder aux pipettes de 25 ml et 50 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 3,9 in
Diamètre (métrique) du bouchon central 10 cm
Diamètre (métrique) du col central 10 cm
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur 2,9 cm
Diamètre (métrique) du bras latéral 4,5 cm
Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral 4,5 cm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 8,8 in
Hauteur (métrique) 22,5 cm
Comprend Graduations imprimées ; zone d’écriture
Type de goulot Basse
Nbre par carton 1/Boîte
Nb par paquet 1/Paquet
Angle du bras latéral 45°
Ouvertures de bras latéral 2
Diamètre du filetage GL 45
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Filtre
Diamètre (métrique) externe 100 mm