Learn More
Corning™ Raccords d’insertion de sonde de 12 mm pour flacon à bras latéral vertical
Améliore la productivité des cultures cellulaires
275.39€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Description | 1,2cm |
Diamètre (métrique) du bouchon | 45 mm |
À utiliser avec (équipement) | Pour flacons à bras latéral vertical |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10058061
|
Corning™
4519-108 |
Raccord pour insertion de sonde d’oxygène |
275.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271692
|
Corning™
4519-110 |
Raccord pour insertion de sonde de pH |
275.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10194012
|
Corning™
4519-128 |
Raccord pour insertion de sonde de température |
275.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Raccord latéral pour l’insertion de sondes 12 mm de diamètre utilisées pour fixer les capteurs d’O2 ou de pH dans les flacons d’agitation de plus grande taille avec des bras latéraux verticaux pendant la culture cellulaire
- Peuvent être utilisés avec les raccords d’injection de gaz et de manipulation des milieux ; agissent comme des bioréacteurs avec plaques frontales en acier inox coûteuses
- Raccords équipés d’un insert en PET avec joint torique Viton™ et bouchon de scellage en PP
- Capteurs maintenus en place par des écrous Noryl™ avec joints toriques Viton
- Raccords autoclavables
Spécification
Orange | |
1,2cm | |
Pour flacons à bras latéral vertical | |
1/carton | |
GL 45 | |
Non | |
Bouchon à vis | |
45 mm (environ) |
PP | |
45 mm | |
Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP, écrous Noryl | |
1/boîte | |
Autoclavables | |
Non stérile | |
12 mm |