Learn More
Corning™ Flacons de culture tissulaire Primaria™
GREENER_CHOICE
Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires. Les flacons de culture tissulaire Corning™ Primaria™ conviennent aux cellules en croissance qui se développent mal sur des surfaces de culture tissulaire classiques, négativement chargées, y compris les cellules tumorales, les cellules endothéliales et les hépatocytes.
Marque:  Corning™ 353810
Code produit. 10469222
  • 436.74€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chimie de surface de culture tissulaire contenant de l’azote unique
  • Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
  • Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
  • Modification de surface stable et permanente
  • Clarification optimale
  • Aucun stockage spécial requis
  • Les échantillons de chaque lot de produits Corning Primaria sont analysés spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA)
  • Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Testé apyrogène à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Flacons plus petits conditionnés en 20 par pochette dans des boîtes de 200 (08-772-45 dans des boîtes de 100) ; flacons plus grands conditionnés en cinq par pochette dans des boîtes de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
250 à 380 ml
Fileté
5/Paquet
Stérile
Ventilé/Fermé
Phénolique
Verre
100
Rectangulaires
Rectangulaires
75 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.