Learn More
Corning™ Boîtes de culture tissulaire Primaria™
Tous les produits Corning Produits
Description
La surface Corning Primaria présente un mélange unique de groupes fonctionnels contenant de l’oxygène (chargé négativement) et de l’azote (chargé positivement) sur la surface en PS. La surface soutient la croissance de cellules qui peuvent présenter une faible adhérence ou un potentiel de différenciation limité lorsqu’elles sont cultivées sur des surfaces de TC traditionnelles, notamment les cellules neuronales, primaires, endothéliales et tumorales. L’homogénéité de surface de chaque lot est confirmée par analyse chimique par spectroscopie électronique (ESCA).
- Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
- Modification de surface stable et permanente
- Clarification optimale
- Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Conditionnement dans un emballage de type médical à code couleur rouge et à ouverture facile ; Disponible en trois tailles ; Livrées en pochette de 20 dans des boîtes de 200 ; Avec couvercles
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 9,6 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Multi-Traité |
| Afficher plus |