Learn More
Corning™ Plaques pour culture cellulaire Primaria™ Cell Culture Multiwell™
Présente un traitement de surface qui est une modification permanente et stable de la surface en polystyrène incorporant un mélange de groupes fonctionnels anioniques et cationiques. Les plaques de culture cellulaire Corning™ Primaria™ Multiwell™ disposent d’un fond plat avec un couvercle à faible évaporation.
Marque: Corning™ 353847
Description
- Chimie de surface de culture tissulaire contenant de l’azote unique
- Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
- Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
- Modification de surface stable et permanente
- Clarification optimale
- Aucun stockage spécial requis
- Les échantillons de chaque lot de produits Corning Primaria sont analysés spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA)
- Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Conditionnement individuel ; 50 plaques par boîte.
Spécification
4 x 6 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
24 | |
Couvercle | |
1/Paquet | |
50/Carton | |
85,47 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
1 ml (puits) | |
2 cm2 | |
Rectangulaires | |
Traité par Primaria | |
1.5 à 2.2 ml | |
Apte à la culture d'une variété de cellules primaires et de lignées cellulaires qui se développent mal sur les surfaces de culture de tissus conventionnelles, chargées négativement. | |
50/Carton | |
Emballage individuel | |
127,63 mm | |
21,43 mm |