Learn More
Corning™ Bagues antigoutte
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL32
GL45
GL 45
Matériau:
ETFE
PP
Polypropylène
Couleur:
Rouge
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) du col externe | 1,26 po |
| Diamètre (métrique) externe du col | 32 mm |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 50/carton |
| Nb par paquet | 50/boîte |
| Quantité | 50/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Pour flacon de stockage en plastique |
| Taille du bouchon | GL32 |
| Afficher plus |