Learn More
Corning™ Bagues antigoutte
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL32
GL45
GL 45
Couleur:
Rouge
Transparent
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,6 po |
Diamètre (métrique) externe du col | 1,77 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 41 mm |
Matériau | ETFE |
Nbre par carton | 50/carton |
Nb par paquet | 50/boîte |
Quantité | 50/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Filetage (métrique) | GL45 |