Learn More
Corning™ Bagues antigoutte
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL32
GL45
GL 45
Couleur:
Rouge
Transparent
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,6 in |
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 41 mm |
Matériau | Polypropylène |
Nbre par carton | 50/carton |
Nb par paquet | 10/Bte |
Quantité | 50/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Bagues antigoutte >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu