Learn More
Corning™ Tubes de culture jetables en polystyrène
Fabriqués en polystyrène optiquement transparent pour une visibilité maximale. Les tubes de culture jetables en polystyrène Corning™ sont fournis avec des bouchons à joint filetés pour empêcher les fuites.
Marque:  Corning™ 430157
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.30912kg
Code produit. 10012611
  • 374.45€ / 500 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
Description
  • En polystyrène optiquement transparent
  • Les bouchons à joint filetés empêchent les fuites
  • Tubes traités pour culture tissulaire fournis en rack
  • Tubes non traités fournis conditionnés en vrac
  • Stérile
  • Apyrogènes
Spécification
Spécification
PEBD
16 mm
Bouchon à joint
PS
25/Bte
25/boîte, 20 sachets/boîte
15 ml
Tube de culture non traité
Orange
125 mm
Bouchon à joint à vis
500/carton