Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 364 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 364 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
781.04€ - 814.29€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10134431
![]() |
Corning™
3700 |
Liaison élevée | Sans couvercle |
814.29€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10481242
![]() |
Corning™
3702 |
Non traité | Sans couvercle |
781.04€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10544961
![]() |
Corning™
3680 |
Non traité | Avec couvercle |
791.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 112 μl
- Volume utile : 20°μl à 80°μl
- Les surfaces traitées en option (à liaison moyenne, à liaison élevée, traitée pour culture tissulaire) ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Étalon | |
Transparent | |
384 | |
Plat | |
100/carton |
16 x 24 | |
PS | |
20 à 80 μl | |
100/carton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits