Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène traitées pour culture tissulaire 384 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, fond transparent, Clear Bottom
Noir
Unit Size:
100 pièces
Description
Plaque 384 puits noire et blanche
• Certifiée exempte de DNase et RNase
• Plaque avec puits à fond plat F384 'Low volume' fond en U: LVU F384
• Traitement NBS (Non Binding Surface) permettant d'améliorer le ratio signal/bruit
• Clear Bolhom CB 340nm - visible: performance proche des cuvettes quartz de 340 à 280nm
• Plaque 384 puits
• Certifiée exempte de DNase et RNase
• Plaque avec puits à fond plat F384 'Low volume' fond en U: LVU F384
• Traitement NBS (Non Binding Surface) permettant d'améliorer le ratio signal/bruit
• Clear Bolhom CB 340nm - visible: performance proche des cuvettes quartz de 340 à 280nm
• Plaque 384 puits
Specifications
Specifications
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Blanc, fond transparent, Clear Bottom |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction