Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET)
Fabriqués en PET rigide transparent pour une visibilité maximale. Les tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET) Corning™ possèdent des fonds coniques et des bouchons à joint en PE haute densité, offrant ainsi un tube à centrifuger de première qualité.
Marque: Corning™ 430304
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.74000kg
Description
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStar™ ou le bouchon à joint original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Informations sur la commande
Rack inclus
Spécification
HDPE | |
1,2 in | |
50 mL | |
PET | |
500 | |
Rack | |
Conique | |
1,69 oz. | |
Bouchon à joint | |
Grande zone de marquage blanche | |
Oui | |
3600 x g |
Orange | |
Transparent | |
Oui | |
Bouchon à joint, avec rack | |
25 | |
Stérile | |
114 mm | |
Conique | |
Oui | |
30 mm | |
Tube à centrifuger |