Learn More
Corning™ Rembourrages pour tubes à centrifuger en polyéthérimide
Le support amortissant pour tubes procure le soutien nécessaire pendant la centrifugation et empêche les tubes de gros volume de tomber.
Marque: Corning™ 430236
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les supports amortissants pour tubes à centrifuger en polyéthérimide Corning™ procurent le soutien nécessaire pendant la centrifugation afin d’empêcher ces tubes de gros volume de tomber. Veuillez consulter nos informations techniques pour en savoir plus sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning, et obtenir des conseils importants pour une utilisation en toute sécurité.
Spécification
Gris | |
Polyéthérimide | |
6 | |
Non stérile | |
8,45 oz. | |
Tube à centrifuger |
250 mL | |
Tubes à centrifuger Corning de 250 ml | |
1 | |
Conique | |
Conique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Rembourrages pour tubes à centrifuger en polyéthérimide > Coussin de support pour tubes de 250 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu