Learn More
Corning™ Entonnoirs en plastique à tige courte et réutilisables, unis
Code produit. p-4901455 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longueur (métrique) du tube:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 17263554
Marque: Corning™ 6120P30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs en PP durables sont translucides et permettent des transferts sûrs et faciles de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
Permet un transfert sûr et facile de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 1,5 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 45 mm
Description En polypropylène translucide durable
Longueur (métrique) du tube 25 mm