Learn More
Corning™ Bécher Griffin de forme basse gradué en PFA Corning
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
25 ml
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
Descrizione
- Autoclavage : Ce produit peut résister à des cycles d’autoclavage de 121°C et 15 psi pendant 15 minutes sans changer les dimensions physiques et la précision volumétrique du produit.
- Chauffage/refroidissement : La limite supérieure de température pour ce matériau plastique est de 250°C. Ce produit N’EST PAS adapté à la stérilisation par chaleur sèche, car il se fondra. Ce produit NE DOIT PAS être chauffé par une source de chaleur en contact direct avec la surface. Aucune limite inférieure de température d’utilisation n’a été établie pour ce produit.
Order Info
Capacité (métrique)
Specifica
Specifica
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PFA |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Scale | Échelle gravée |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto