Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
130.00€ - 320.47€
Spécification
Couleur | Orange |
---|---|
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,4 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
À utiliser avec (application) | Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage |
Matériau | PET |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15242596
![]() |
Corning™
431530 |
125 ml | 50 à 125 ml |
130.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15138125
![]() |
Corning™
431531 |
250 ml | 50 à 250 ml |
161.95€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15188135
![]() |
Corning™
431532 |
500 ml | 100 à 500 ml |
248.26€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15118145
![]() |
Corning™
431533 |
1 L | 100 à 1000 ml |
320.47€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les flacons emballés individuellement sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma et sont apyrogènes
- Grande ouverture de 37 mm offrant un accès plus facile pour le transfert de liquide
- Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
- Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
- Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
- Quatre tailles disponibles : 125, 250 et 500 ml, ou 1 litre
- Les flacons sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et apyrogènes
- Stérilisés au niveau SAL 10-6
Spécification
Orange | |
37 mm | |
PET | |
12/Bte | |
Stérile | |
Orange | |
Oui | |
Carré | |
GL 45 |
1,4 in | |
Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage | |
24/carton | |
12/boîte | |
GL45 | |
ISO 9001:2008 | |
Oui | |
HDPE | |
Bouchon à joint |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon