Learn More
Corning™ Agitateur à plaque chauffante, 550°C, vitrocéramique
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les plaques chauffantes, les agitateurs et les agitateurs chauffants numériques Corning sont fabriqués avec la même durabilité et la même qualité que les plaques PyroceramTM de Corning connaissent depuis 1964. Tous les modèles comprennent une plaque Pyroceram et une garantie de deux ans.
- L’agitateur chauffant à affichage double indique la température et la vitesse d’agitation sur des écrans numériques distincts pour garantir la précision. Précision à ±2°C et vitesses d’agitation à ±5 % du paramètre de vitesse que vous choisissez
- Les écrans numériques clignotent lorsque la température et la vitesse d’agitation définies sont atteintes
- Indicateurs de sécurité – le bouton d’alimentation et l’indicateur d’avertissement de température avertit l’utilisateur si l’appareil est branché ou s’il est trop chaud au toucher
- Le panneau avant incliné et les grands boutons réduisent les dommages causés par les déversements
- Taille de la plaque supérieure PC-400D/410D/420D : 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pouce)
- Taille de la plaque supérieure PC-600D/610D/620D : 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pouce)
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Vitrocéramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Montage intégré pour une tige-support de 457 mm en option, fiches mâles BS 1363A et CEE7-7 |
| Fonctions de sécurité | Icône LED 'HOT TOP’ |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Modèle | PC-420D |
| Longueur (impériale) | 4,3 in |
| Dimensions | 5 x 7 in |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| max. (métrique) | Température ambiante à 550°C |
| Afficher plus |